Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Éthyl-1-hexanamine chlorhydrate ≥97.0% (par azote total et analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Octylamine Hydrochloride, 1-Amino-2-ethylhexane Hydrochloride

E0128-25G
TCIAE0128-25GEA 68.2 EUR InStock
TCIAE0128-25G
2-Éthyl-1-hexanamine chlorhydrate ≥97.0% (par azote total et analyse par titration)
2-Éthyl-1-hexanamine chlorhydrate


Formule: C₈H₁₉N
MW: 165,71 g/mol
Numéro MDL: MFCD00060201
Numéro CAS: 26392-49-4
EINECS: 247-648-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white wax
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %
Solubility in Water very faint turbidity

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité