Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Bromure d'éthylmagnésium 39% (p/p) ∼3 mol/L dans l'éther diéthylique

Fournisseur: TCI
Danger

E0134-250G
TCIAE0134-250GEA 102 EUR InStock
TCIAE0134-250G
Bromure d'éthylmagnésium 39% (p/p) ∼3 mol/L dans l'éther diéthylique
Bromure d'éthylmagnésium


Formule: C₂H₅BrMg
Numéro MDL: MFCD00000043
Numéro CAS: 925-90-6
EINECS: 213-127-3
ONU: 3399
ADR: 4.3,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=39292a866a620ee19003d5db67e80c6e683fc653&vid=41fb654e14977fd43165a9dae4fac4d83b63328a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Concentration (sec Butanol method) 39.0 to 44.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité