Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Éthylnaphtalène ≥99.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

E0147-25G
TCIAE0147-25GEA 103 EUR InStock
TCIAE0147-25G
2-Éthylnaphtalène ≥99.0% (par GC)
2-Éthylnaphtalène


Formule: C₁₂H₁₂
Point d'ébullition: 258 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –7.4 °C
Densité: 0,9922 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 104°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004127
Numéro CAS: 939-27-5
EINECS: 213-360-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0f7080991c7f445aa70819e2d395ae2668e30985&vid=0f7080991c7f445aa70819e2d395ae2668e30985&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité