Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ethyl orange sodium salt

Fournisseur: TCI
Attention

E0155-25G
TCIAE0155-25GEA 60.5 EUR InStock
TCIAE0155-25G
Ethyl orange sodium salt
Ethyl orange sodium salt


Formule: C₁₆H₁₈N₃NaO₃S
Numéro MDL: MFCD00007503
Numéro CAS: 62758-12-7
EINECS: 263-716-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Transition interval (pH) (ponoeau)3.4 to 4.8 (orange color)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité