Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Éthylphénol ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1-Ethyl-3-hydroxybenzene

E0161-5G
TCIAE0161-5GEA 42.9 EUR InStock
TCIAE0161-5G
3-Éthylphénol ≥95.0% (par GC)
3-Éthylphénol


Formule: C₈H₁₀O
MW: 122,17 g/mol
Point d'ébullition: 218°C
Point de fusion: –4°C
Densité: 1,0283 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 115°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002311
Numéro CAS: 620-17-7
EINECS: 210-627-3
ONU: 3145
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité