Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Triethylene glycol monoethyl ether ≥90.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

E0167-25ML
TCIAE0167-25MLEA 23.1 EUR InStock
TCIAE0167-25ML
Triethylene glycol monoethyl ether ≥90.0% (par GC)
Triethylene glycol monoethyl ether


Formule: C₈H₁₈O₄
MW: 178,23 g/mol
Point d'ébullition: 255°C
Point de fusion: –19°C
Point d'éclair: 126°C
Numéro MDL: MFCD00020605
Numéro CAS: 112-50-5
EINECS: 203-978-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité