Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Éthylpyridine ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

E0170-25ML
TCIAE0170-25MLEA 105 EUR InStock
TCIAE0170-25ML
4-Éthylpyridine ≥98.0% (par GC)
4-Éthylpyridine


Formule: C₇H₉N
Point d'ébullition: 165°C
Point de fusion: –91 °C
Densité: 0,949 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 50°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006450
Numéro CAS: 536-75-4
EINECS: 208-646-7
ONU: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 14,03849
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=93a36efad401fd33af24eb33d81ef28aa2baff9d&vid=93a36efad401fd33af24eb33d81ef28aa2baff9d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité