Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Iodure de 1-éthyl-2-méthylquinoléinium ≥99.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Ethyl-2-methylquinolin-1-ium iodide, 1-Ethyl-2-methylquinolinium iodide

E0172-25G
TCIAE0172-25GEA 86.9 EUR InStock
TCIAE0172-25G
Iodure de 1-éthyl-2-méthylquinoléinium ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Iodure de 1-éthyl-2-méthylquinoléinium


Formule: C₁₂H₁₄IN
MW: 299,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD00031829
Numéro CAS: 606-55-3
EINECS: 210-120-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (Potassium iodate Method) min. 99.0 %
Solubility in hot Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité