Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Quinoline ethiodide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-Ethylquinolinium Iodide

E0173-25G
TCIAE0173-25GEA 31.9 EUR InStock
TCIAE0173-25G
Quinoline ethiodide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Quinoline ethiodide


Formule: C₁₁H₁₂IN
MW: 285,13 g/mol
Numéro MDL: MFCD00041996
Numéro CAS: 634-35-5
EINECS: 211-206-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 157.0 to 160.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité