Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

N-Ethylsuccinimide ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

E0175-25G
TCIAE0175-25GEA 128 EUR InStock
TCIAE0175-25G
N-Ethylsuccinimide ≥98.0% (par GC)
N-Ethylsuccinimide


Formule: C₆H₉NO₂
MW: 127,14 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00059748
Numéro CAS: 2314-78-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in Water very faint turbidity

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité