Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ethyltriéthoxysilane ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

E0189-25ML
TCIAE0189-25MLEA 36.3 EUR InStock
TCIAE0189-25ML
Ethyltriéthoxysilane ≥95.0% (par GC)
Ethyltriéthoxysilane


Formule: C₈H₂₀O₃Si
Point d'ébullition: 161°C
Densité: 0,9207 g/cm³ (0 °C)
Point d'éclair: 29°C
Numéro MDL: MFCD00026754
Numéro CAS: 78-07-9
EINECS: 201-080-1
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=04f9ec5a7021a7d97d044b251f0953a6f0ccc342&vid=04f9ec5a7021a7d97d044b251f0953a6f0ccc342&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité