Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Evans blue ≥80.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI

E0197-25G
TCIAE0197-25GEA 79.2 EUR InStock
TCIAE0197-25G
Evans blue ≥80.0% (par HPLC)
Evans blue


Formule: C₃₄H₂₈N₆O₁₄S₄
MW: 960,79 g/mol
Numéro MDL: MFCD00004021
Numéro CAS: 314-13-6
EINECS: 206-242-5
Merck Index: 14,03905
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2d3ea60456945669bb39c327442333df6c1ef8f5&vid=2d3ea60456945669bb39c327442333df6c1ef8f5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Red to Dark blue to Black powder to crystal
Purity (HPLC) min. 80.0 area%
Lambda max. 605.0 to 613.0 nm (H2O)
Absorbance (E1%1cm) min. 550 (H2O, 605.0 to 613.0 nm)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité