Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Eriochrome red B

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Mordant Red 7

E0199-25G
TCIAE0199-25GEA 47.3 EUR InStock
TCIAE0199-25G
Eriochrome red B
Eriochrome red B


Formule: C₂₀H₁₆N₄O₅S
MW: 446,41 g/mol
Numéro MDL: MFCD00004080
Numéro CAS: 3618-63-1
EINECS: 222-811-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Lambda max. 458.0 to 466.0 nm (MeOH)
Absorbance (E1%1cm) min. 300 (MeOH, 458.0 to 466.0 nm)
Drying loss max. 6.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité