Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ethyl violet

Fournisseur: TCI

E0200-25G
TCIAE0200-25GEA 40.7 EUR InStock
TCIAE0200-25G
Ethyl violet
Ethyl violet


Formule: C₃₁H₄₂ClN₃
Numéro MDL: MFCD00011765
Numéro CAS: 2390-59-2
EINECS: 219-231-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Amber to Brown to Dark green powder to crystal
Lambda max. 594.0 to 598.0 nm (H2O)
Absorbance (E1%1cm) min. 1700 (H2O, 594.0 to 598.0 nm)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité