Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,2-Epoxyoctane ≥96.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,2-Epoxyoctane, Hexyloxirane

E0206-25ML
TCIAE0206-25MLEA 75.9 EUR InStock
TCIAE0206-25ML
1,2-Epoxyoctane ≥96.0% (par GC)
1,2-Epoxyoctane


Formule: C₈H₁₆O
MW: 128,21 g/mol
Point d'ébullition: 167°C
Densité: 0,8395 g/cm³ (0 °C)
Point d'éclair: 37°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005157
Numéro CAS: 2984-50-1
EINECS: 221-047-5
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=66a1661af27861df9181a8744531b755fb8d5a39&vid=66a1661af27861df9181a8744531b755fb8d5a39&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité