Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Noir Ériochrome T

Fournisseur: TCI
Attention

E0214-25G
TCIAE0214-25GEA 50.6 EUR InStock
TCIAE0214-25G
Noir Ériochrome T
Noir Ériochrome T


Formule: C₂₀H₁₂N₃NaO₇S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003935
Numéro CAS: 1787-61-7
EINECS: 217-250-3
ADR: 9,III
Merck Index: 14,03667
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c6f629fc77a425ef4f6dab6e125463f3dfd0c483&vid=c6f629fc77a425ef4f6dab6e125463f3dfd0c483&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Black powder to crystaline
Absorbance min. 0.400 (10 mg/L, pH9.0, 618.0 to 622.0 nm)
Drying loss max. 7.0 %
Sensitiveness Turn Pale Red Purple with Zn (1 m mol/L) and turn Pale Blue by adding EDTA 2Na

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité