Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Éthoxyéthanamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-Aminoethyl Ethyl Ether, O-Ethylethanolamine

E0223-25ML E0223
TCIAE0223-25MLEA 63.8 EUR InStock
TCIAE0223-25ML FLUOE0223
2-Éthoxyéthanamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Éthoxyéthanamine


Formule: C₄H₁₁NO
MW: 89,14 g/mol
Point d'ébullition: 105°C
Numéro MDL: MFCD00025604
Numéro CAS: 110-76-9
EINECS: 203-801-5
ONU: 2733
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0167faaec8b45ef0a63d84c574b04870ce33f883&vid=0167faaec8b45ef0a63d84c574b04870ce33f883&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité