Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ethyl propyl sulphide ≥96.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

E0224-10G
TCIAE0224-10GEA 105 EUR InStock
TCIAE0224-10G
Ethyl propyl sulphide ≥96.0% (par GC)
Ethyl propyl sulphide


Formule: C₅H₁₂S
Point d'ébullition: 117°C
Numéro MDL: MFCD00039940
Numéro CAS: 4110-50-3
EINECS: 223-890-4
ONU: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3670c46251c2c99448ac7607538ac32a3d21c132&vid=3670c46251c2c99448ac7607538ac32a3d21c132&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité