Acid brown M ≥90.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
E0228-25G
TCIAE0228-25GEA 40.7 EUR InStock
TCIAE0228-25G
Acid brown M ≥90.0% (par HPLC)
Acid brown M
Formule: C₂₆H₁₈N₄O₈S₂
Numéro MDL: MFCD00059545
Numéro CAS: 5850-16-8
EINECS: 227-447-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 90.0 area%
Lambda max. 462.0 to 466.0 nm (H2O)
Absorbance (E1%1cm) min. 400 (H2O, 462.0 to 466.0 nm)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité