Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Éthyl-4,5-dihydro-1H-imidazole ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

E0234-5G
TCIAE0234-5GEA 82.5 EUR InStock
TCIAE0234-5G
2-Éthyl-4,5-dihydro-1H-imidazole ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Éthyl-4,5-dihydro-1H-imidazole


Formule: C₅H₁₀N₂
MW: 98,15 g/mol
Point d'ébullition: 120°C
Numéro MDL: MFCD00242607
Numéro CAS: 930-52-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 42.0 to 46.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité