Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1H,1H,11H-Eicosafluoroundécane-1-ol ≥90.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 1H,1H,11H-Perfluoro-1-undecanol, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11-perfluoro-1-undecanol, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11-Eicosafluoro-1-undecanol, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11-Icosafluoroundecan-1-ol

E0239-10G
TCIAE0239-10GEA 71.5 EUR InStock
TCIAE0239-10G
1H,1H,11H-Eicosafluoroundécane-1-ol ≥90.0% (par GC)
1H,1H,11H-Eicosafluoroundécane-1-ol


Formule: C₁₁H₄F₂₀O
MW: 532,12 g/mol
Numéro MDL: MFCD00039628
Numéro CAS: 307-70-0
EINECS: 206-209-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7a55abf225fe683faba3254b64cdcc1bb812226f&vid=7a55abf225fe683faba3254b64cdcc1bb812226f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 90.0 %
Melting point 94.0 to 98.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité