Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

4'-Ethoxybenzylidene-4-cyanoaniline ≥98.0% (par GC, azote total)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-((4-Ethoxybenzylidene)amino)benzonitrile, 4-Ethoxybenzal-4'-cyanoaniline

E0240-1G
TCIAE0240-1GEA 147 EUR InStock
TCIAE0240-1G
4'-Ethoxybenzylidene-4-cyanoaniline ≥98.0% (par GC, azote total)
4'-Ethoxybenzylidene-4-cyanoaniline


Formule: C₁₆H₁₄N₂O
MW: 250,30 g/mol
Numéro MDL: MFCD00043561
Numéro CAS: 24742-30-1
EINECS: 246-445-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Mesomorphic range 101.0 to 123.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité