Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

9-Éthylcarbazole ≥99.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 9-Ethyl-9H-carbazole, N-Ethylcarbazole

E0247-25G
TCIAE0247-25GEA 25.3 EUR InStock
TCIAE0247-25G
9-Éthylcarbazole ≥99.0% (par GC)
9-Éthylcarbazole


Formule: C₁₄H₁₃N
MW: 195,27 g/mol
Point d'ébullition: 166°C
Numéro MDL: MFCD00004967
Numéro CAS: 86-28-2
EINECS: 201-660-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=20d07f539289f8e9868295f874250dd84fc08cfb&vid=20d07f539289f8e9868295f874250dd84fc08cfb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 68.0 to 71.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité