Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-(Éthylamino)-4-méthylphénol ≥92.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Ethylamino-4-methylphenol

E0252-25G
TCIAE0252-25GEA 119 EUR InStock
TCIAE0252-25G
3-(Éthylamino)-4-méthylphénol ≥92.0% (par GC)
3-(Éthylamino)-4-méthylphénol


Formule: C₉H₁₃NO
MW: 151,21 g/mol
Numéro MDL: MFCD00002382
Numéro CAS: 120-37-6
EINECS: 204-391-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Red powder to crystal
Purity (GC) min. 92.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité