Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Éthoxyphényle 4-[(éthoxycarbonyl)oxy]benzoate ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Ethyl 4-(4-Ethoxyphenoxycarbonyl)phenyl Carbonate, 4-Ethoxyphenyl 4-((ethoxycarbonyl)oxy)benzoate

E0257-1G
TCIAE0257-1GEA 315 EUR InStock
TCIAE0257-1G
4-Éthoxyphényle 4-[(éthoxycarbonyl)oxy]benzoate ≥98.0% (par GC)
4-Éthoxyphényle 4-[(éthoxycarbonyl)oxy]benzoate


Formule: C₁₈H₁₈O₆
MW: 330,34 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059379
Numéro CAS: 33926-25-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 105.0 to 108.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité