Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Éthyl-2-méthylpentane ≥99.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

E0259-5ML
TCIAE0259-5MLEA 350 EUR InStock
TCIAE0259-5ML
3-Éthyl-2-méthylpentane ≥99.0% (par GC)
3-Éthyl-2-méthylpentane


Formule: C₈H₁₈
MW: 114.23 g/mol
Point d'ébullition: 116°C
Point d'éclair: 3°C
Numéro MDL: MFCD00048665
Numéro CAS: 609-26-7
EINECS: 210-187-2
ONU: 1262
ADR: 3 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité