Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Ethylheptane ≥99.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

E0260-1ML
TCIAE0260-1MLEA 80.3 EUR InStock
TCIAE0260-1ML
4-Ethylheptane ≥99.0% (par GC)
4-Ethylheptane


Formule: C₉H₂₀
MW: 128,26 g/mol
Point d'ébullition: 141°C
Point d'éclair: 30°C
Numéro MDL: MFCD00048743
Numéro CAS: 2216-32-2
ONU: 1920
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ef146e21adf96636ac171a58c5ec74db72677673&vid=ef146e21adf96636ac171a58c5ec74db72677673&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité