Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Ethyl-1-heptyn-3-ol

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (1-Ethyl-1-hydroxypentyl)acetylene

E0272-5ML
TCIAE0272-5MLEA 124 EUR InStock
TCIAE0272-5ML
3-Ethyl-1-heptyn-3-ol
3-Ethyl-1-heptyn-3-ol


Formule: C₉H₁₆O
MW: 140,23 g/mol
Point d'ébullition: 165°C
Numéro MDL: MFCD00041677
Numéro CAS: 5396-61-2
ONU: 1987
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0034523d2186bd2a72cb7785d71d7097737a69b2&vid=0034523d2186bd2a72cb7785d71d7097737a69b2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité