Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

2-Éthyl-p-xylène ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,5-Dimethylethylbenzene, 1-Ethyl-2,5-dimethylbenzene

E0279-5ML
TCIAE0279-5MLEA 198 EUR InStock
TCIAE0279-5ML
2-Éthyl-p-xylène ≥98.0% (par GC)
2-Éthyl-p-xylène


Formule: C₁₀H₁₄
MW: 134,22 g/mol
Point d'ébullition: 187°C
Point de fusion: –54°C
Densité: 1,052 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00059233
Numéro CAS: 1758-88-9
EINECS: 217-158-3
ONU: 3295
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d8fc686c62a2a746d0762fe6e83bcbc7af0629b2&vid=d8fc686c62a2a746d0762fe6e83bcbc7af0629b2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité