Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.

3-Éthyl-o-xylène 99,0 GC_ASSAY_METHOD

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,3-Dimethylethylbenzene, 1-Ethyl-2,3-dimethylbenzene

E0280-0.1ML
TCIAE0280-0.1MLEA 148 EUR InStock
TCIAE0280-0.1ML
3-Éthyl-o-xylène 99,0 GC_ASSAY_METHOD
3-Éthyl-o-xylène


Formule: C₁₀H₁₄
MW: 134.22 g/mol
Point d'ébullition: 194°C
Point de fusion: –50°C
Densité: 0.8881
Point d'éclair: 51°C
Numéro MDL: MFCD00059232
Numéro CAS: 933-98-2
EINECS: 213-275-9
ONU: 3295
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e68fa1118c20f3c9a7bf01293d972b3bc0eff29a&vid=e68fa1118c20f3c9a7bf01293d972b3bc0eff29a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité

Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.

Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialité..