Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Éthyl-o-xylène ≥99.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Ethyl-1,2-dimethylbenzene, 3,4-Dimethylethylbenzene

E0281-0.1ML
TCIAE0281-0.1MLEA 149 EUR InStock
TCIAE0281-0.1ML
4-Éthyl-o-xylène ≥99.0% (par GC)
4-Éthyl-o-xylène


Formule: C₁₀H₁₄
MW: 134,22 g/mol
Point d'ébullition: 190°C
Point de fusion: -67°C
Densité: 0,8706 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 52°C
Numéro MDL: MFCD00059234
Numéro CAS: 934-80-5
EINECS: 213-293-7
ONU: 3295
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a5cea8fb71abe70df040ab665393bb68ad5505f5&vid=a5cea8fb71abe70df040ab665393bb68ad5505f5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité