Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Éthyl-m-xylène ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3,5-Dimethylethylbenzene, 1-Ethyl-3,5-dimethylbenzene

E0282-0.1ML
TCIAE0282-0.1MLEA 135 EUR InStock
TCIAE0282-0.1ML
5-Éthyl-m-xylène ≥98.0% (par GC)
5-Éthyl-m-xylène


Formule: C₁₀H₁₄
MW: 134,22 g/mol
Point d'ébullition: 184°C
Point de fusion: –84°C
Point d'éclair: 52°C
Numéro MDL: MFCD00059235
Numéro CAS: 934-74-7
EINECS: 213-290-0
ONU: 3295
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4365eebb5fcdc6b5a459e018f6d0449497538dde&vid=4365eebb5fcdc6b5a459e018f6d0449497538dde&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité