Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Éthylhydantoïne ≥92.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI

E0286-5G
TCIAE0286-5GEA 340 EUR InStock
TCIAE0286-5G
5-Éthylhydantoïne ≥92.0% (par analyse titrimétrique)
5-Éthylhydantoïne


Formule: C₅H₈N₂O₂
Numéro MDL: MFCD00059161
Numéro CAS: 15414-82-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0e4f1448f82747f89133b7cb848982433e266824&vid=0e4f1448f82747f89133b7cb848982433e266824&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 92.0 %
Melting point 117.0 to 121.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité