Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ethylene glycol dibenzoate ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Glycol Dibenzoate, 1,2-Bis(benzoyloxy)ethane, Ethylene Glycol Dibenzoate

E0300-25G
TCIAE0300-25GEA 168 EUR InStock
TCIAE0300-25G
Ethylene glycol dibenzoate ≥98.0% (par GC)
Ethylene glycol dibenzoate


Formule: C₁₆H₁₄O₄
MW: 270,28 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059685
Numéro CAS: 94-49-5
EINECS: 202-338-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 70.0 to 74.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité