Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(1-Ethylpropyl)benzene ≥99.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

E0305-1ML
TCIAE0305-1MLEA 219 EUR InStock
TCIAE0305-1ML
(1-Ethylpropyl)benzene ≥99.0% (par GC)
(1-Ethylpropyl)benzene


Formule: C₁₁H₁₆
Point d'ébullition: 191°C
Numéro MDL: MFCD00048663
Numéro CAS: 1196-58-3
ONU: 3295
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6b0bd6e0f0bdd031d06c174bcec18ada98d00fb5&vid=6b0bd6e0f0bdd031d06c174bcec18ada98d00fb5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité