Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Éthylpipéridine ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

E0308-25ML
TCIAE0308-25MLEA 67.1 EUR InStock
TCIAE0308-25ML
2-Éthylpipéridine ≥98.0% (par GC)
2-Éthylpipéridine


Formule: C₇H₁₅N
Point d'ébullition: 143°C
Point d'éclair: 31°C
Numéro MDL: MFCD00005988
Numéro CAS: 1484-80-6
EINECS: 216-058-7
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=491789bdec055abd6bc9a83f82a60879e0c242c1&vid=491789bdec055abd6bc9a83f82a60879e0c242c1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité