Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,2-Epoxyheptane

Fournisseur: TCI

E0312-5ML
TCIAE0312-5MLEA 249 EUR InStock
TCIAE0312-5ML
1,2-Epoxyheptane
Étalons Étalons organiques
Specific gravity (20/20): 0,8350 to 0,8400
Refractive index n20/D: 1,4130 to 1,4150


https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=acbb79c5f5d4f57401fbb38d1c37e6039341521f&vid=03f467e3440acde055cd966b19a47dcc4ad2ef04&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité