Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tétradécyloxiranne ≥80.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

E0316-25ML
TCIAE0316-25MLEA 37.4 EUR InStock
TCIAE0316-25ML
Tétradécyloxiranne ≥80.0% (par GC)
Tétradécyloxiranne


Formule: C₁₆H₃₂O
Point de fusion: 22°C
Numéro MDL: MFCD00005151
Numéro CAS: 7320-37-8
EINECS: 230-786-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 80.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité