Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,2-Époxycyclododecane ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 1,2-Epoxycyclododecane (mixture of isomers), 13-Oxabicyclo[10.1.0]tridecane, Cyclododecene Oxide, Epoxycyclododecane

E0322-5ML
TCIAE0322-5MLEA 34.1 EUR InStock
TCIAE0322-5ML
1,2-Époxycyclododecane ≥95.0% (par GC)
1,2-Époxycyclododecane


Formule: C₁₂H₂₂O
Point d'ébullition: 130°C
Numéro MDL: MFCD00005116
Numéro CAS: 286-99-7
EINECS: 206-012-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=341413913dc177b2f428c6104941806afe62469a&vid=341413913dc177b2f428c6104941806afe62469a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 % (total of isomers)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité