N-Éthylacétamide ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
E0324-25ML
TCIAE0324-25MLEA 64.9 EUR InStock
TCIAE0324-25ML
N-Éthylacétamide ≥99.0% (par GC)
N-Éthylacétamide
Formule: C₄H₉NO
MW: 87,12 g/mol
Point d'ébullition: 206°C
Point de fusion: –32°C
Point d'éclair: 110°C
Numéro MDL: MFCD00009029
Numéro CAS: 625-50-3
EINECS: 210-896-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=45e846f11d49feb3e5632cc01743b11ee0deeff4&vid=45e846f11d49feb3e5632cc01743b11ee0deeff4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité