Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Hydroxybenzoate d'éthyle ≥99.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Hydroxybenzoic acid ethyl ester, Ethyl 3-hydroxybenzoate

E0333-25G
TCIAE0333-25GEA 50.6 EUR InStock
TCIAE0333-25G
3-Hydroxybenzoate d'éthyle ≥99.0% (par GC)
3-Hydroxybenzoate d'éthyle


Formule: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18 g/mol
Point d'ébullition: 167°C
Point de fusion: 72…73 °C
Densité: 1,068 g/cm³ (131 °C)
Numéro MDL: MFCD00002296
Numéro CAS: 7781-98-8
EINECS: 231-951-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=87740e4e7cbacce74284b25c701c677b59910a48&vid=87740e4e7cbacce74284b25c701c677b59910a48&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 72.0 to 76.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité