Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-Éthylisopropylamine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger

E0343.25ML E0343-25ML
FLUOE0343.25MLEA 0 EUR InStock
FLUOE0343.25ML TCIAE0343-25ML
N-Éthylisopropylamine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
N-Éthylisopropylamine


Formule: C₅H₁₃N
Point d'ébullition: 71°C
Densité: 0,7085 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 16°C
Numéro MDL: MFCD00015105
Numéro CAS: 19961-27-4
EINECS: 243-442-1
ONU: 2733
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4b41029b91e0293cc7b9e4c388fefbea35581cb7&vid=4b41029b91e0293cc7b9e4c388fefbea35581cb7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité