Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ethylene glycol brassylate ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

E0344-25ML
TCIAE0344-25MLEA 52.8 EUR InStock
TCIAE0344-25ML
Ethylene glycol brassylate ≥95.0% (par GC)
Ethylene glycol brassylate


Formule: C₁₅H₂₆O₄
MW: 270,37 g/mol
Point d'ébullition: 142°C
Numéro MDL: MFCD00046977
Numéro CAS: 105-95-3
EINECS: 203-347-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité