Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-Ethoxycarbonyl-3-nitro-p-toluidine ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: N-Carbethoxy-3-nitro-p-toluidine, N-(3-Nitro-4-methylphenyl)urethan, Ethyl 4-Methyl-3-nitrophenylcarbamate

E0352-25G
TCIAE0352-25GEA 186 EUR InStock
TCIAE0352-25G
N-Ethoxycarbonyl-3-nitro-p-toluidine ≥98.0% (par GC)
N-Ethoxycarbonyl-3-nitro-p-toluidine


Formule: C₁₀H₁₂N₂O₄
MW: 224,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059820
Numéro CAS: 16648-53-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 78.0 to 82.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité