Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-(2-Éthoxy-1,2-dihydroquinoleine)carboxylate d'éthyle ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

E0363-25G
TCIAE0363-25GEA 63.8 EUR InStock
TCIAE0363-25G
N-(2-Éthoxy-1,2-dihydroquinoleine)carboxylate d'éthyle ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
N-(2-Éthoxy-1,2-dihydroquinoleine)carboxylate d'éthyle


Formule: C₁₄H₁₇NO₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00006703
Numéro CAS: 16357-59-8
EINECS: 240-418-2
Merck Index: 14,03518
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=511e98838f587b66917cec2451d419b9e3d53eaa&vid=511e98838f587b66917cec2451d419b9e3d53eaa&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 64.0 to 67.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité