Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Éthylcyclohexanol mélange cis- et trans ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

E0366-25ML
TCIAE0366-25MLEA 83.6 EUR InStock
TCIAE0366-25ML
4-Éthylcyclohexanol mélange cis- et trans ≥97.0% (par GC)
4-Éthylcyclohexanol


Formule: C₈H₁₆O
MW: 128,21 g/mol
Point d'ébullition: 83,4 °C (1013 hPa)
Densité: 0,88 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 77°C
Numéro MDL: MFCD00001450
Numéro CAS: 4534-74-1
EINECS: 224-878-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e65be6e3bb814da228b0e28200b0a62d7b0d5c1e&vid=3f6c8a7e0149fc1e2be1fade99085fb21ce380d8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 % (total of isomers)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité