Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Ethyl-3-hydroxypiperidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Ethylpiperidin-3-ol, 1-Ethyl-3-piperidinol

E0376-25ML
TCIAE0376-25MLEA 80.3 EUR InStock
TCIAE0376-25ML
1-Ethyl-3-hydroxypiperidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
1-Ethyl-3-hydroxypiperidine


Formule: C₇H₁₅NO
MW: 129,20 g/mol
Point d'éclair: 47°C
Numéro MDL: MFCD00006508
Numéro CAS: 13444-24-1
EINECS: 236-584-0
ONU: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 14,03845
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité