Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 4-éthylbenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI

E0379-25G
TCIAE0379-25GEA 95.7 EUR InStock
TCIAE0379-25G
Acide 4-éthylbenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 4-éthylbenzoïque


Formule: C₉H₁₀O₂
MW: 150,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00002570
Numéro CAS: 619-64-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=263f2f7d7c6b7e7bd4c88ca45dffc87ed1c0586b&vid=263f2f7d7c6b7e7bd4c88ca45dffc87ed1c0586b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 112.0 to 118.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité