Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Éthylthiophène ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

E0380-25ML
TCIAE0380-25MLEA 129 EUR InStock
TCIAE0380-25ML
2-Éthylthiophène ≥97.0% (par GC)
2-Éthylthiophène


Formule: C₆H₈S
Point d'ébullition: 137°C
Densité: 0,992 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 21°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005461
Numéro CAS: 872-55-9
EINECS: 212-830-2
ONU: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=720cd31a242ffb5b6e9e238483776c45c8699a8e&vid=720cd31a242ffb5b6e9e238483776c45c8699a8e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité