Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,4-Benzodioxanne-6-ylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,3-Dihydrobenzo[b][1,4]dioxin-6-amine, 1,4-Benzodioxan-6-amine

E0385-25ML
TCIAE0385-25MLEA 125 EUR InStock
TCIAE0385-25ML
1,4-Benzodioxanne-6-ylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
1,4-Benzodioxanne-6-ylamine


Formule: C₈H₉NO₂
MW: 151,17 g/mol
Point d'ébullition: 162°C
Numéro MDL: MFCD00006824
Numéro CAS: 22013-33-8
EINECS: 244-718-4
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1143ce6e009f7ac2dbd82d99dd7e44e4d48af77e&vid=1143ce6e009f7ac2dbd82d99dd7e44e4d48af77e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité